Learn More
Cole-Parmer™ Aluminum Scoop
Codice prodotto. p-8003448 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 mL
1100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11775168
Marca: Cole-Parmer™ 0720706
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1100 mL
Product Type Scoop
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Materiale Aluminum
Tipo di maniglia Ribbed