Learn More
Brady™ Aluminum Sign: Evacuation assembly point - ISO 7010
Codice prodotto. 15684197
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
400 mm
600 mm
Larghezza (sistema metrico):
400 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15684197
Marca: Brady™ 138853
Improve workplace safety with proper signage and markings. This Brady™ aluminum sign is a durable, clear and effective tool to raise awareness to workplace hazards.
  • High performance material for maximum durability
  • Clearly visible and easy to understand
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number E/E007/NT-ALU-400x400/1-B
Materiale Aluminum
Altezza (sistema metrico) 400 mm
Spessore 1.016 mm
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Green