Learn More
Brady™ Aluminum Sign: Evacuation assembly point - ISO 7010
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
400 mm
600 mm
Larghezza (sistema metrico):
400 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High performance material for maximum durability
- Clearly visible and easy to understand
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | E/E007/NT-ALU-400x400/1-B |
| Materiale | Aluminum |
| Altezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Spessore | 1.016 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 140°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Forma | Square |
| Lingue | Global |
| Vedi altri risultati |