Learn More
Brady™ Aluminum Sign: Water fog applicator - ISO 7010
Codice prodotto. 15624197
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15624197
Marca: Brady™ 135952
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Aluminum
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number F/F011/NT-ALU-100X100/1-B
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 1.016 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Red