missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Aluminum slide-out platform for I26 and I26R shakers
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2.8 L Fernbach Flask Dedicated Platform
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Aluminum slide-out platform for I26 and I26R shakers, 76 × 46 cm, not interchangeable with other 76 x 46 cm platforms, 2.8 L Fernbach flask dedicated platform- Flask Capacity: 6
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 76 x 46 cm |
| Descrizione | Not interchangeable with others |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2.8 L Fernbach Flask Dedicated Platform |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto