Learn More
Korff™ Rotoli di alluminio piccoli
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
300 mm
450 mm
Descrizione:
Foil Gauge: 0.015mm
Foil Gauge: 0.030mm
Dimensione della confezione:
10m
Specifica
Specifica
| Descrizione | Foil Gauge: 0.015mm |
| Product Type | Rotoli piccoli |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | Alluminio |