Learn More
Cole-Parmer™ Piastre per pesatura con pareti lisce in alluminio
Codice prodotto. 11735459 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11735459
Marca: Cole-Parmer™ 0101829
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dishes for a wide variety of applications including weighing, moisture testing, wastewater analysis, chemical and pharmaceutical. Cole-Parmer™ Aluminum Smooth Wall Weighing Dishes are ideal for storage, dispensing, general purpose sampling and testing.
  • Smooth-sided, flat bottom, multipurpose “Utility” dishes
  • Oil-free and non-coated, no tab
  • Dish contour facilitates stacking and dispensing
  • Disposable
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 70 mL
Monouso
Materiale Alluminio
Forma Piatto
Tipo Piastra per pesatura a parete liscia
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione, l'erogazione, il campionamento e l'analisi per finalità generiche
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso in applicazioni quali pesata, test dell'umidità, analisi delle acque reflue, industria chimica e farmaceutica
Larghezza (sistema metrico) 1.7 cm
Profondità (sistema metrico) 1.7 cm
Diametro (sistema imperiale) 2.875 in.
Diametro (sistema metrico) 7.3 cm