Learn More
Sartorius™ Aluminum Special Weight With Factory Certificate
Codice prodotto. 10223281 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Mass: 2 x 50g
Codice prodotto. 10223281
Marca: Sartorius™ YSS4500
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Accessory weight set for air density determination, for ME series balances
  • For ME series
  • For air density determination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Weight set for aie density determination
Da utilizzare con (apparecchiatura) ME series balances