Learn More
Aluminum spheres, 2.38mm (0.094in) dia, 99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7051820
Click to view available options
Quantità:
100 Pc.
25 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 11395959
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042029.KM
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC Name aluminum
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum spheres
Nota nome 2.38mm (0.094 in.) dia.
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt%
Quantità 25 Pc.
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99%