Learn More
Aluminum spheres, 7.94mm (0.31 in.) dia., 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11335969
Click to view available options
Quantità:
100 Pc.
25 Pc.
500 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 500
Codice prodotto. 11335969
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042031.KM
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC Name aluminum
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum spheres
Nota nome 7.94mm (0.31 in.) dia.
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt%
Quantità 25 Pc.
Forma Sphere
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99%