Learn More
Aalborg™ Valvola standard in alluminio
Codice prodotto. 11708798
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
20000 ml/min.;;en;
2400 mL/min.
60000 mL/min.
Portata flusso d'acqua:
1200 ml/min.;;en;
130mL/min.
3500mL/min.
Da utilizzare con (applicazione):
High flow
Low flow
Medium flow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11708798
Marca: Aalborg™ VCMAB
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aalborg™ Needle Valve for Aluminum Flowmeter is designed for laboratory and industrial applications for regulating corrosive gases and liquids or for high purity service.
  • Designed for laboratory and industrial applications for regulating corrosive gases and liquids or for high purity service.
  • They may also be used as shut off valves.
  • Bodies of the valves are reinforced by structurally rigid metallic shells.
  • Shells are made of anodized aluminum bushings are made of plated brass or 316 stainless steel.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per flussometro gas/liquido 150 mm
Tipo Valvola standard
Da utilizzare con (applicazione) Medium flow
Velocità di flusso dell'aria 20000 ml/min.;;en;
Portata flusso d'acqua 1200 ml/min.;;en;
Temperatura operativa max (sistema metrico) 65°C