Learn More
Aalborg™ Valvola standard in alluminio
Codice prodotto. p-8008813
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
20000 ml/min.;;en;
2400 mL/min.
60000 mL/min.
Portata flusso d'acqua:
1200 ml/min.;;en;
130mL/min.
3500mL/min.
Da utilizzare con (applicazione):
High flow
Low flow
Medium flow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11892350
Marca: Aalborg™ VCHAB
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aalborg™ Needle Valve for Aluminum Flowmeter is designed for laboratory and industrial applications for regulating corrosive gases and liquids or for high purity service.
  • Designed for laboratory and industrial applications for regulating corrosive gases and liquids or for high purity service.
  • They may also be used as shut off valves.
  • Bodies of the valves are reinforced by structurally rigid metallic shells.
  • Shells are made of anodized aluminum bushings are made of plated brass or 316 stainless steel.
Specifica
Tipo Standard Valve
Da utilizzare con (applicazione) High flow
Velocità di flusso dell'aria 60000 mL/min.
Portata flusso d'acqua 3500mL/min.
Temperatura operativa max (sistema metrico) 65°C