Learn More
Aluminum sulfate, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7059419
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 11465330
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044563.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10043-01-3 | Al2O12S3 | 342.131 g/mol
Aluminum sulfate acts as a flocculating agent in the purification of drinking water, and in waste water treatment plants. It acts as a mordant in dyeing, printing, textiles and also used in paper manufacturing. It is a waterproofing agent and accelerator in concrete. Further, it is used as a foaming agent in fire fighting foam, photographic film and in photochemicals. It is also used in styptic pencils, pain relief and in dentistry for gingival retraction cords.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-01-3
Formula molecolare Al2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 342.131
Numero MDL MFCD00003423
InChI Key DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
PubChem CID 24850
ChEBI CHEBI:74768
IUPAC Name dialuminum;trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum sulfate
Punto di fusione 770°C
Nota nome Anhydrous
pH 3.5
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,366
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids. Insoluble in ethanol.
Peso formulazione 342.15
Percent Purity 99.99%
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.71 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum sulfate, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .