Learn More
Aluminum Sulfate Hydrate, ≥97%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15662250 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15662250
Marca: Honeywell-Fluka 227617100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-31-8
Formula molecolare Al2H36O30S3
Molecular Weight (g/mol) 666.401
InChI Key AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC Name dialuminum;trisulfate;octadecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Sulfate Hydrate
Punto di fusione 87°C
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula lineare Al2(SO4)3 · 18H2O
Numero UN UN3260
Peso formulazione 342.15g/mol (anhydrous basis)
Percent Purity ≥97%
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.7g/cm3