Learn More
Aluminum sulfate hydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 100-110%, 51.0-59.0% Al2(SO4)3 basis, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15641020 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
20 kg
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
20kg
25kg
pezzi 6
Codice prodotto. 15641020
Marca: Honeywell-Fluka 1104425KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 100-110%, 51.0-59.0% Al2(SO4)3 basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-31-8
Formula molecolare Al2H36O30S3
Molecular Weight (g/mol) 666.401
InChI Key AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC Name dialuminum;trisulfate;octadecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum sulfate hydrate
Nota nome Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 100-110%, 51.0-59.0% Al2(SO4)3 basis
CAS max % 100.0000%
Quantità 25 kg
Intervallo percentuale saggio 100 to 110%
Formula lineare Al2(SO4)3 · 18H2O
Numero UN UN3260
Peso formulazione 666.43
Percent Purity 100 to 110%
Grado puriss.
Imballaggio Paper / Poly Bag
Densità 1.7 g/cm3