Learn More
Aluminum sulfide, 99+%, (metals basis)
Codice prodotto. 11357587
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11357587
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012851.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1302-81-4 | Al2S3 | 150.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1302-81-4
Formula molecolare Al2S3
Molecular Weight (g/mol) 150.14
Numero MDL MFCD00014162
InChI Key COOGPNLGKIHLSK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dialuminium(3+) trisulfanediide
SMILES [Al+3].[Al+3].[S--].[S--].[S--]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum sulfide
Punto di fusione 1100°C
Colore Yellow
Forma fisica Pieces
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio >99% (Metal basis)
Peso formulazione 150.16
Odore Like rotten eggs
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Yellowish granular
Densità 2.02 g/cm3
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum sulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .