Learn More
VACUUBRAND™ Aluminum T-piece With Small KF Flanges
Codice prodotto. 10273371 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40/40/40 mm
Size:
30 x 60 mm
40 x 80 mm
50 x 100 mm
65 x 130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Size unitSize
10273371 16/16/16 mm 40 x 80 mm Pezzo
10039560 10/10/10 mm 30 x 60 mm Pezzo
10450273 25/25/25 mm 50 x 100 mm Pezzo
10589911 40/40/40 mm 65 x 130 mm Pezzo
4 options
Codice prodotto. 10273371
Marca: VACUUBRAND™ 20669504