Learn More
VACUUBRAND™ Aluminum T-piece With Small KF Flanges
53.00€ - 104.00€
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10039560
|
VACUUBRAND™
20669500 |
10/10/10 mm | 30 x 60 mm |
53.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10273371
|
VACUUBRAND™
20669504 |
16/16/16 mm | 40 x 80 mm |
62.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10450273
|
VACUUBRAND™
20669505 |
25/25/25 mm | 50 x 100 mm |
74.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10589911
|
VACUUBRAND™
20669506 |
40/40/40 mm | 65 x 130 mm |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Aluminum | |
1 Each | |
T-piece |