Learn More
Welch Ilmvac™ Frangia di transizione in alluminio
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Size:
DN 16/12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel hose connector adaptor
- For 7mm tube
- DN 16 KF – DN 12
Specifica
Specifica
| Materiale | Alluminio |
| Quantità | 1 Each |
| Size | DN 16/12 |
| Tipo | Flangia di transizione |