Learn More
Brady™ Aluminum Transport Signs Overlaminated with Polyester
Click to view available options
Testo visualizzato:
Flammable Solid 4
Flammable When Wet 4
Highly Flammable Liquid 3
Spontaneous Ignition 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | ADR 4.2-297*297-B7525 |
| Materiale | Aluminum, Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Aluminum with Polyester Overlaminate |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for indoor and outdoor safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Spessore | 0.271 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40 °C-140 °C |
| Vedi altri risultati |