Learn More
Brady™ Aluminum Transport Signs Overlaminated with Polyester
Codice prodotto. p-8000084
Click to view available options
Testo visualizzato:
Flammable Solid 4
Flammable When Wet 4
Highly Flammable Liquid 3
Spontaneous Ignition 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11764904
Marca: Brady™ 258950
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number ADR 4.1-297*297-B7525
Materiale Aluminum, Polyester
Quantità 1 Ea.
Descrizione Aluminum with Polyester Overlaminate
Da utilizzare con (applicazione) Used for indoor and outdoor safety signs
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Spessore 0.271 mm
Larghezza (sistema metrico) 297 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-140 °C
Forma A rombo
Testo visualizzato Flammable Solid 4
Product Type Transport Sign
Colore Red on White