Learn More
Aluminum Ultrathin foil, 1.0 micron thick, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7051185
Click to view available options
Quantità:
10 mm
25 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11348628
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040684.HF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC Name aluminum
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Ultrathin foil
Colore Silver
Quantità 10 mm
Odore Odorless
Dimensione particelle 1.0 Micron thick
Forma Disc
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.995%