Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Weighing Boats
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
25 mL
42 mL
70 mL
80 mL
140 mL
Diametro (sistema metrico):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- These sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Smooth |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Flat |
| Capacità (sistema metrico) | 42 mL |
| Colore | Silver |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Aluminum |
| Forma | Circular |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Weighing Boat |
| Vedi altri risultati |