Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Weighing Boats
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200063782 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
25 mL
42 mL
70 mL
80 mL
140 mL
Diametro (sistema metrico):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 30042342
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Aluminum Weighing Boat may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
  • These sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling.
Specifica
Descrizione Crinkle
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Colore Silver
Monouso Single-use
Materiale Aluminum
Forma Circular
Sterilità Non-sterile
Tipo Weighing Boat
N. per confezione 100/Pk.
Spessore 0.1 mm
Profondità (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) 28 mm