Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Micro Aluminum Weighing Dishes
Codice prodotto. 15176103 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.12 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 15176103
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 0101919
Micro Aluminum Weighing Dishes are ideal for microbalances, organic micro elementary and thermal analysis, and pharmaceutical use.
  • Disposable weigh boats.
  • Micro weigh boats are compatible with most commercially available analyzers and micro balances.
  • Packaged in easy-to-use plastic containers for storage and dispensing.
  • The dime is not included.
Specifications
Capacità (sistema imperiale) 0.004 oz.
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 0.12 mL
Monouso Single-use
Materiale Aluminum
Forma Rectangular
Tipo Weighing Dish
Imballaggio Plastic Containers
Quantità 250 Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 4 mm
Altezza (sistema metrico) 2.7 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.1 in.
Profondità (sistema metrico) 2.5 mm