Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Weighing Dishes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200063783 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.25 mL
1 mL
15 mL
45 mL
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
70 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 30042343
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Aluminum Weighing Dish may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
  • Designed for moisture determination balances with slightly tapered walls for stacking.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 0.25 mL
Colore Silver
Monouso Single-use
Materiale Aluminum
Forma Circular
Sterilità Non-sterile
Tipo Weighing Dish
N. per confezione 100/Pk.
Spessore 0.19 mm
Profondità (sistema metrico) 3.5 mm
Diametro (sistema metrico) 13 mm