Learn More
Aluminum wire, 0.1mm (0.004in) dia, hard, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7059423
Click to view available options
Quantità:
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
25m
5m
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11465350
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044578.G5
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC Name aluminum
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum wire
Nota nome 0.1mm (0.004 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Quantità 5 m
Odore Odorless
Peso ≈0.022g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic