Learn More
Velp Scientifica™ AM4 Digital PRO Agitatore Magnetico Riscaldante Multiposizione
Codice prodotto. 17392350 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramic-coated Aluminum Alloy
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17392350
Marca: Velp Scientifica™ SA20500425
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Agitatore magnetico riscaldante digitale a quattro posizioni indipendenti, con piastre in CerAlTop TM perfetto per termoregolazioni con Pt100 e VTF.
  • Manage four parallel heating plates independently, up to a volume of 20 L each
  • SpeedServo™ system ensures constant speed even when the viscosity changes
  • 135 mm diameter CerAlTop™ plates, made of aluminum alloy coated with ceramic, ensure temperature homogeneity over entire surface
  • High resistance to chemical agents and easy to clean
  • Control panel is protected against possible damage caused by liquid spills
  • Ideal thermoregulation performance with PT100 Probe and VTF
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic-coated Aluminum Alloy
Tensione 230 V
Size 135 mm dia.
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 370°C
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Round
N. di posizioni 4
Dimensioni contenitore max 20 L
Stirring Range 50 to 1500 rpm
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 715 x 115 x 246 mm
Certificazione/Conformità CE, cNEMKOus
Display LED