Learn More
Velp Scientifica™ Agitatore a piastra calda in alluminio modello AM4
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Lega di alluminio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Uniform heat distribution with coated aluminum alloy heating plate
- Excellent resistance to chemicals
- Maximum temperature 370 °C
- Accepts up to 4 x 15 litre beakers
- Electronic speed regulation up to 1500 rpm
- Excellent speed control, even at low speeds
- SpeedServo™ ensures constant speed even when the viscosity changes
- High power PCM-type driving magnet
- Designed for the longest lifespan and guaranteed by 3 years warranty
- 4 heating stirrers, independently controlled
- Distance between stirring position centres: 186 mm
- Accept up to Ø 135 mm flasks
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Lega di alluminio |
| Tensione | 230 V |
| Funzioni di agitazione | High-power driving PCM-type magnet operated by a mono-phase motor for continuous operation |
| Materiale corpo | Metallo verniciato a polvere epossidica |
| Requisiti elettrici | 230 V, da 50 a 60 Hz, 2550 w |
| Modello | AM4 |
| Caratteristiche suola | 4 agitatori riscaldanti, controllati in modo indipendente |
| Size | 6.1 in. dia. |
| Altezza (sistema metrico) | 115 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | ° |
| Vedi altri risultati |