Learn More
BRAND™ Amber 3.3 Borosilicate Glass Volumetric Flask With Polypropylene Stoppers, with Certificate
Codice prodotto. 15821208 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15821208
Marca: BRAND™ 957482
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Amber glass to protect light-sensitive contents. Delivered with individual USP conformity certificate.
  • Manufactured from Boro 3.3 glass
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Delivered with individual USP conformity certificate
  • Class A, DE-M marking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) interno collo 7 mm
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
N. per confezione 1
Product Type Volumetric flask
Dimensioni filo NS 10/19
Tolleranza ±0.02 mL
Classe A
Tipo di chiusura Stopper