Learn More
BRAND™ Amber 3.3 Borosilicate Glass Volumetric Flask With Polypropylene Stoppers, with Certificate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from Boro 3.3 glass
- Acc. to DIN EN ISO 1042
- Delivered with individual USP conformity certificate
- Class A, DE-M marking
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 7 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| N. per confezione | 1 |
| Product Type | Volumetric flask |
| Dimensioni filo | NS 10/19 |
| Tolleranza | ±0.02 mL |
| Classe | A |
| Tipo di chiusura | Stopper |