Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie Boston rotonde color ambra con tappi con rivestimento fenolico nero PolyCone
Codice prodotto. p-8002027 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Quantità:
108/Cs.
12/Cs.
160/Cs.
24/Cs.
288/Cs.
30/Cs.
48/contenitore
60/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 30
pezzi 48
pezzi 60
Codice prodotto. 11768729
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For long term storage and also offers protection for UV-sensitive contents. Fisherbrand™ Amber Boston Round Bottles with Black Phenolic PolyCone Lined Caps are ideal for use when content integrity and UV protection is important.
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
  • Boston round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
  • Amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum
Black Phenolic PolyCone Lined Caps
  • Form an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier
  • Liner molds itself around the sealing areas of the finish as the cap is screwed on, virtually eliminating leakage, evaporation, contamination, binding and backing off
  • Ideal for everything from liquids, to soaps, to macro-invertebrates.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Ambra
Materiale In vetro soda-calcico
Lunghezza (sistema metrico) 95mm
Quantità 48/contenitore
Colore chiusura Black
Materiale rivestimento interno PolyCone
Finitura collo 20-400
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Forma Boston Round
Altezza (sistema metrico) 79 mm
Product Type Boston Round Bottle
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Tipo di chiusura A vite
Erogazione attraverso la chiusura Yes