Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 30
Descrizione
- Ideal for when content integrity and UV protection is important
- Features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
- Glass offers minimal chemical interference with contents
- Ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents
- Absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum
- White Polypropylene cap offers good impact strength, thermal resistance and pliability
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 120 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
| Colore | Amber |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 12 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 115 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 24 |
| Colore chiusura | White |
| Finitura collo | 22-400 |
| Vedi altri risultati |