Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston Round Bottles without Cap
Codice prodotto. 11523642 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Quantità:
108/Cs.
160/Cs.
288/Cs.
30/Cs.
60/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 160
pezzi 288
pezzi 30
pezzi 60
Codice prodotto. 11523642
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for UV sensitive contents. Fisherbrand™ Amber Boston Round Bottles without Cap are for general use.
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
  • Features narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
  • Amber color absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum
  • Ensure integrity for long term storage and protection for UV-sensitive contents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Colore Amber
Materiale Glass
Lunghezza (sistema metrico) 51mm
Quantità 108/Cs.
Finitura collo 24-400
Closure Included No
Bocca Narrow
Forma Boston Round
Altezza (sistema metrico) 136 mm
Product Type Boston Round Bottle
Altezza (sistema imperiale) 5.35 in.
Dimensione chiusura 24-400 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes