Learn More
Wheaton™ Fiale per diagnostica ambrate
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 154
pezzi 320
pezzi 99
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 18 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 3 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for freeze drying applications, all diagnostic and pharmaceutical applications |
| Stile collo | Screw |
| Stile | Tubular |
| Stile filo | A vite |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Altezza (sistema metrico) | 36 mm |
| Vedi altri risultati |