Learn More
Wheaton™ Fiale per diagnostica ambrate
Codice prodotto. 14883582 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 154
pezzi 320
pezzi 99
Codice prodotto. 14883582
Marca: Wheaton™ 102070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides excellent clarity and dimensional consistency from vial to vial due to tubular design. Wheaton™ Type 1 Diagnostic Amber Glass Vials are manufactured using Type 1 neutral glass that conforms to USP Type 1 requirements for light transmission to protect light-sensitive products.
  • Two cap configurations available - PP cap and freeze dry stopper or urea EPE lined cap
  • Freeze dry stoppers demonstrate very low moisture absorption
  • Specially designed bottom radius adds strength for freeze drying applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 20 mL
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for freeze drying applications, all diagnostic and pharmaceutical applications
Stile collo Screw
Stile Tubular
Stile filo A vite
Autoclavabile Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 63 mm
Quantità 130/Pk.
Tipo Diagnostic Vial