Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Boston Round Bottles
Codice prodotto. 13127474 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 13127474
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal storage for solvents, chemicals and samples. Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Boston Round Bottles are manufactured from amber colored soda glass.
  • Narrow mouth
  • Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
  • With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16,9 once
Procedura di pulizia USP purified Water
Colore Amber
Materiale Glass
Lunghezza (sistema metrico) 50mm
Quantità 12/PK.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno PTFE
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Product Type Boston Round Bottle
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Materiale chiusura PTFE
Dimensione chiusura 28-400 mm
Tipo di chiusura Screw Cap