Learn More
Azpack™ Flaconi per prodotti in polvere con collo largo in vetro ambrato con tappi a vite in urea neri
Codice prodotto. 12327148
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
Dimensione chiusura:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 40
Codice prodotto. 12327148
Marca: Azpack™ 12327148
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these bottles for general storage applications. Azpack™ Amber Glass Wide Neck Powder Bottles with Black Urea Screw Caps provide protection for light sensitive liquids.
  • Constructed of amber-colored soda lime glass
  • Includes black urea screw cap closure
  • Closure lined with wood pulp faced steran (PVDC)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Colore Ambra
Materiale Vetro sodico-calcico
Quantità 40/conf.
Colore chiusura Nero
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 78 mm
Rivestimento interno chiusura Wood Pulp-faced PVDC
Materiale chiusura Urea
Dimensione chiusura 38/R3
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite