Learn More
Azpack™ Flaconi per prodotti in polvere con collo largo in vetro ambrato con tappi a vite in urea neri
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
Dimensione chiusura:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 40
Descrizione
- Constructed of amber-colored soda lime glass
- Includes black urea screw cap closure
- Closure lined with wood pulp faced steran (PVDC)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Colore | Ambra |
| Materiale | Vetro sodico-calcico |
| Quantità | 40/conf. |
| Colore chiusura | Nero |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 97 mm |
| Rivestimento interno chiusura | Wood Pulp-faced PVDC |
| Materiale chiusura | Urea |
| Vedi altri risultati |