Learn More
Azpack™ Flaconi per prodotti in polvere con collo largo in vetro ambrato con tappi senza inserto in polipropilene bianco
Codice prodotto. 11328033
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
Dimensione chiusura:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 40
Codice prodotto. 11328033
Marca: Azpack™ 11328033
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these bottles for general storage needs. Azpack™ Amber Glass Wide Neck Powder Bottles with White Polypropylene Wadless Caps feature fitted white caps ideal for marking.
  • Soda lime glass bottle
  • Wide mouth
  • Includes fitted white polypropylene cap without liner
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 ml
Colore Ambra
Materiale Vetro sodico-calcico
Quantità 40/conf.
Colore chiusura Bianco
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 97 mm
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 38/R3
Diametro (sistema metrico) 54 mm
Tipo di chiusura Tappo senza batuffolo