Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura stretta in HDPE color ambra
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
Finitura collo:
24-400
28-400
38-430
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
Descrizione
Includes
Amber polypropylene screw caps
Protect light-sensitive materials during sampling, shipping or storage
- Amber high-density polyethylene
- Available in various capacities
Fisherbrand HDPE containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Compliance
Meet U.S. Pharmacopoeia 661 (Containers, Light Transmission).
Specifica
Specifica
| Capacità | 32 ml, 1000 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 32 once |
| Colore | Ambra |
| Materiale | HDPE |
| Finitura collo | 38-430 |
| Certificazione/Conformità | U.S. Pharmacopoeia 661 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Dimensione chiusura | 38-430 mm |
| Tipo di chiusura | A vite |