Learn More
BRAND™ Amber LDPE Amber Bottle
Codice prodotto. 10129810 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10129810
Marca: BRAND™ 130228
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Amber LDPE Amber Bottle features a narrow mouth and screw cap closure.
  • Opaque
  • For storage of light-sensitive substances
  • With screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Amber
Materiale LDPE
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 18
Bocca Narrow
Tipo di chiusura Screw Cap