Learn More
BRAND™ Amber LDPE Amber Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Opaque
- For storage of light-sensitive substances
- With screw cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Colore | Amber |
| Materiale | LDPE |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 18 |
| Bocca | Narrow |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |