Learn More
Masterflex™ Tubo in poliammide color ambra
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.19 mm
0.25 mm
0.63 mm
1.02 mm
1.27 mm
1.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.23 mm
0.35 mm
0.39 mm
0.68 mm
1.1 mm
1.3 mm
1.9 mm
14.4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Clear amber
- Resin meets USP Class VI requirements and NEMA standards
- High dielectric strength
- Sterilize: Autoclave, ethylene oxide or gamma irradiation
- Temperature range: -418 to 896°F (-250 to 480°C)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP Class VI requirements and NEMA standards |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Materiale | Polyimide |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.35 mm |
| Overall Length (Metric) | 1.5 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Use as an electrical and thermal insulator, for fluid and gas delivery, or as a tough sheath for glass fibers |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -250°C |
| Quantità confezione | 5 Pack |
| Sterilità | Sterili |
| Vedi altri risultati |