Learn More
Masterflex™ Tubo in poliammide color ambra
Codice prodotto. 15169256
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.19 mm
0.25 mm
0.63 mm
1.02 mm
1.27 mm
1.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.23 mm
0.35 mm
0.39 mm
0.68 mm
1.1 mm
1.3 mm
1.9 mm
14.4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15169256
Marca: Masterflex™ 9582001
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this tubing as an electrical and thermal insulator. Polyimide Tubing is ideal for fluid and gas delivery, or as a tough sheath for glass fibers. Tubing features excellent chemical, heat, radiation and abrasion resistance.
  • Clear amber
  • Resin meets USP Class VI requirements and NEMA standards
  • High dielectric strength
  • Sterilize: Autoclave, ethylene oxide or gamma irradiation
  • Temperature range: -418 to 896°F (-250 to 480°C)
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VI requirements and NEMA standards
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.19 mm
Materiale Polyimide
Diametro (sistema metrico) esterno 14.4 mm
Overall Length (Metric) 1.5 m
Da utilizzare con (applicazione) Use as an electrical and thermal insulator, for fluid and gas delivery, or as a tough sheath for glass fibers
Min. Operating Temperature (Metric) -250°C
Quantità confezione 5 Pack
Sterilità Sterili
Colore Ambra
Pressione massima 700 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 480°C