Learn More
Emma Safety Footwear Amber Safety Shoes
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
- GripForce™ Easy Twist
- Microfiber construction
- ESD: Electrostatic Discharge
- Chrome-free lining
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Tipo di chiusura | Laces |
| Colore | Black |
| Progettazione | Amber |
| Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Materiale | Microfiber |
| Size | 35 |
| Materiale dello zoccolo | Steel |