Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia in vetro sodico-calcico ambrato con collo sagomato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 40
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema metrico) interno | 97.5 mm |
| Materiale | Calce sodata |
| ID collo (sistema metrico) | 28 mm |
| N. per confezione | 10 Pack |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Colore chiusura | Bianco |
| Materiale rivestimento interno | LDPE |
| Capacità nominale | 1000mL |
| Vedi altri risultati |