Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia in vetro sodico-calcico ambrato con collo sagomato
Codice prodotto. p-8000708 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 40
Codice prodotto. 11367114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi in vetro a calce sodata color ambra Fisherbrand™ con chiusura da 28 mm sono indicati in laboratorio per la conservazione e la manipolazione di terreni per esperimenti.
  • Tamper evident vistop closure with polycone liner
  • ISO certified
  • Amber soda lime glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) interno 35 mm
Materiale In vetro soda-calcico
ID collo (sistema metrico) 28 mm
N. per confezione Confezione da 40
Quantità Confezione da 40
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno LDPE
Certificazione/Conformità ISO
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 67 mm
Product Type Bottiglia
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema metrico) 67 mm