Learn More
BRAND™ Amber Reservoir Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Without head
- Narrow-mouth
- Includes tube bushing
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Not included |
| Colore | Amber |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20.5 cm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 16 cm |
| Include | Without head |
| Giunto rastremato standard | NS 29/32 |
| Tipo | Reservoir Bottle |