Learn More
Fisherbrand™ Contenitori in vetro a imboccatura larga, color ambra, con tappi in polipropilene bianco
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16104377 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
Quantità:
12
24
36
60
84
180
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 180
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 60
pezzi 84
Codice prodotto. 16104377
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I contenitori a imboccatura larga in vetro color ambra Fisherbrand™con tappi in polipropilene bianco sono ideali per la conservazione di campioni fotosensibili o polveri secche.
  • L'imboccatura larga li rende ideali come flaconi generici per materiali solidi
  • Il colore ambrato protegge dalle radiazioni ultraviolette e ne consente l'uso con solidi fotosensibili
  • Questi contenitori ambrati sono i classici flaconi per vitamine e vengono spesso impiegati nelle confezioni farmaceutiche
  • Agevole trasferimento del contenuto
  • Buona resistenza agli urti e adattabilità
  • I tappi possono essere nuovamente fusi dopo la realizzazione
  • Il rivestimento interno è realizzato in vinile applicato a carta rivestita in polietilene ad alta densità e laminato sul cartone
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Amber
Diametro collo esterno (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 40 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 149 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 60
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 53-400
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 146 mm
Product Type Wide Mouth Packer Bottle
Rivestimento interno chiusura Pulp/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 53-400 mm
Diametro (sistema metrico) 81 mm